重要文件
ENA458424371
Enamine
1-{[(2,2-difluorocyclopentyl)methyl]sulfanyl}ethan-1-one
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
194.25
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
S-((2,2-difluorocyclopentyl)methyl) ethanethioate
Inchi Code
1S/C8H12F2OS/c1-6(11)12-5-7-3-2-4-8(7,9)10/h7H,2-5H2,1H3
InChI 密鑰
HOTDCUGTHUBFST-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-220984
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-220984
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)