重要文件
ENA457511558
Enamine
N-[2-(pyridin-2-yl)ethyl]prop-2-enamide
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
176.22
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
N-[2-(2-pyridinyl)ethyl]acrylamide
Inchi Code
1S/C10H12N2O/c1-2-10(13)12-8-6-9-5-3-4-7-11-9/h2-5,7H,1,6,8H2,(H,12,13)
InChI 密鑰
VJLRKARWSMXSNQ-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-222325
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-222325
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)