重要文件
ENA457511509
Enamine
2-(4-chloro-3-fluorophenoxy)acetonitrile
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
185.58
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
2-(4-chloro-3-fluorophenoxy)acetonitrile
Inchi Code
1S/C8H5ClFNO/c9-7-2-1-6(5-8(7)10)12-4-3-11/h1-2,5H,4H2
InChI 密鑰
YBTKGLQBGLCCSH-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-222208
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-222208
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)