文件
ENA457511273
Enamine
[3-(1,3-benzoxazol-2-yl)propyl](methyl)amine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
190.24
MDL號碼:
Iupac Name
N-[3-(1,3-benzoxazol-2-yl)propyl]-N-methylamine
Inchi Code
1S/C11H14N2O/c1-12-8-4-7-11-13-9-5-2-3-6-10(9)14-11/h2-3,5-6,12H,4,7-8H2,1H3
InChI 密鑰
DFEJPMYJSQTLOE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-223288
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-223288