重要文件
ENA457508963
Enamine
(2S)-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]oxirane
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
188.15
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
(S)-2-(4-(trifluoromethyl)phenyl)oxirane
Inchi Code
1S/C9H7F3O/c10-9(11,12)7-3-1-6(2-4-7)8-5-13-8/h1-4,8H,5H2/t8-/m1/s1
InChI 密鑰
KGAKWTQCQUVXEF-MRVPVSSYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-218749
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)