重要文件
ENA457508836
Enamine
2-(3-bromopropyl)oxirane
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
165.03
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
2-(3-bromopropyl)oxirane
Inchi Code
1S/C5H9BrO/c6-3-1-2-5-4-7-5/h5H,1-4H2
InChI 密鑰
ZRRZAIJKJYIGIV-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-218375
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)