重要文件
ENA455585492
Enamine
methyl 2-(cyclopropylmethyl)prop-2-enoate
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
140.18
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
methyl 2-(cyclopropylmethyl)acrylate
Inchi Code
1S/C8H12O2/c1-6(8(9)10-2)5-7-3-4-7/h7H,1,3-5H2,2H3
InChI 密鑰
VNQMVNNXQMHOKA-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-213437
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)