重要文件
ENA448969180
Enamine
2-chloro-4-(piperidin-1-yl)pyridine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
196.68
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
2-chloro-4-(1-piperidinyl)pyridine
Inchi Code
1S/C10H13ClN2/c11-10-8-9(4-5-12-10)13-6-2-1-3-7-13/h4-5,8H,1-3,6-7H2
InChI 密鑰
HWFCCPYJDWCIPA-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-213976
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-213976
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)