重要文件
ENA448969134
Enamine
1-(4-chlorophenyl)imidazolidin-2-one
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
196.64
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
mp
178-179
Iupac Name
1-(4-chlorophenyl)-2-imidazolidinone
Inchi Code
1S/C9H9ClN2O/c10-7-1-3-8(4-2-7)12-6-5-11-9(12)13/h1-4H,5-6H2,(H,11,13)
InChI 密鑰
IZAHIGCYGOLFQV-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-213840
Melting Point
178-179
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-213840
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)