重要文件
ENA448968678
Enamine
7-azaspiro[3.5]nonane-6,8-dione
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
153.18
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
mp
131-136
Iupac Name
7-azaspiro[3.5]nonane-6,8-dione
Inchi Code
1S/C8H11NO2/c10-6-4-8(2-1-3-8)5-7(11)9-6/h1-5H2,(H,9,10,11)
InChI 密鑰
IJCMKTBWSPSWHM-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-194736
Melting Point
131-136
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-194736
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)