重要文件
ENA448968242
Enamine
4-(2,4-difluorophenyl)butan-2-one
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
184.19
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
4-(2,4-difluorophenyl)-2-butanone
Inchi Code
1S/C10H10F2O/c1-7(13)2-3-8-4-5-9(11)6-10(8)12/h4-6H,2-3H2,1H3
InChI 密鑰
BEYSSUKUIDCBQF-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-211027
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-211027
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)