重要文件
ENA447958305
Enamine
4-amino-3-(trifluoromethyl)butanoic acid hydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
207.58
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
3-(aminomethyl)-4,4,4-trifluorobutanoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H8F3NO2.ClH/c6-5(7,8)3(2-9)1-4(10)11;/h3H,1-2,9H2,(H,10,11);1H
InChI 密鑰
XRJPLXZCPPGEIE-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-210250
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-210250
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)