重要文件
ENA447958127
Enamine
[2-(1H-imidazol-1-yl)ethyl][(thiophen-3-yl)methyl]amine hydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
243.76
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
2-(1H-imidazol-1-yl)-N-(thiophen-3-ylmethyl)ethan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H13N3S.ClH/c1-6-14-8-10(1)7-11-2-4-13-5-3-12-9-13;/h1,3,5-6,8-9,11H,2,4,7H2;1H
InChI 密鑰
GDCRVYMXXVBMDG-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-208353
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-208353
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)