重要文件
ENA447956604
Enamine
1,1-dioxo-2H,3H,5H-1lambda6-thieno[2,3-c]pyrrole-4-carboxylic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
201.2
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
3,5-dihydro-2H-thieno[2,3-c]pyrrole-4-carboxylic acid 1,1-dioxide
Inchi Code
1S/C7H7NO4S/c9-7(10)6-4-1-2-13(11,12)5(4)3-8-6/h3,8H,1-2H2,(H,9,10)
InChI 密鑰
FJWBXJUHEGOXNH-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-205047
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-205047
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)