重要文件
ENA447955728
Enamine
tert-butyl 3-(4H-1,2,4-triazol-3-yl)morpholine-4-carboxylate
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
254.29
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
tert-butyl 3-(4H-1,2,4-triazol-3-yl)morpholine-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H18N4O3/c1-11(2,3)18-10(16)15-4-5-17-6-8(15)9-12-7-13-14-9/h7-8H,4-6H2,1-3H3,(H,12,13,14)
InChI 密鑰
XWLJWBBSPUZQAK-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-201921
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-201921
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)