重要文件
ENA444724772
Enamine
2-cyanomorpholine-4-sulfonyl chloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
210.64
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
2-cyanomorpholine-4-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C5H7ClN2O3S/c6-12(9,10)8-1-2-11-5(3-7)4-8/h5H,1-2,4H2
InChI 密鑰
ASWATQIEVMUVKV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-202224
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-202224
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)