重要文件
ENA444724323
Enamine
7-fluoro-1,5-naphthyridine-4-carboxylic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
192.15
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
7-fluoro-1,5-naphthyridine-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H5FN2O2/c10-5-3-7-8(12-4-5)6(9(13)14)1-2-11-7/h1-4H,(H,13,14)
InChI 密鑰
DDWVAACSOXMOEM-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-201018
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-201018
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)