重要文件
ENA444724220
Enamine
tert-butyl N-(4-sulfanylcyclohexyl)carbamate
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
231.36
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
tert-butyl 4-sulfanylcyclohexylcarbamate
Inchi Code
1S/C11H21NO2S/c1-11(2,3)14-10(13)12-8-4-6-9(15)7-5-8/h8-9,15H,4-7H2,1-3H3,(H,12,13)
InChI 密鑰
DYBMNZSSIAKCBG-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-200743
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-200743
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)