重要文件
ENA444724074
Enamine
3-phenylbutane-1,2-diamine dihydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
237.17
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
3-phenylbutane-1,2-diamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H16N2.2ClH/c1-8(10(12)7-11)9-5-3-2-4-6-9;;/h2-6,8,10H,7,11-12H2,1H3;2*1H
InChI 密鑰
MOIJMOGYXZYXRO-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-201888
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-201888
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)