重要文件
ENA444723631
Enamine
2-methyl-3-(piperazin-1-yl)pyrazine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
178.24
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
2-methyl-3-(1-piperazinyl)pyrazine
Inchi Code
1S/C9H14N4/c1-8-9(12-3-2-11-8)13-6-4-10-5-7-13/h2-3,10H,4-7H2,1H3
InChI 密鑰
UIYIEUWPSAMPNA-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-199652
象形圖
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-199652
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)