重要文件
ENA444723387
Enamine
4-methyl-2-(pyrrolidin-2-yl)cyclohexan-1-ol
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
183.29
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
4-methyl-2-(2-pyrrolidinyl)cyclohexanol
Inchi Code
1S/C11H21NO/c1-8-4-5-11(13)9(7-8)10-3-2-6-12-10/h8-13H,2-7H2,1H3
InChI 密鑰
AMGNTQDPJICVPK-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-198379
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-198379
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)