重要文件
ENA432540080
Enamine
5-bromo-N-(3-methoxypropyl)pyridin-2-amine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
245.12
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
5-bromo-N-(3-methoxypropyl)-2-pyridinamine
Inchi Code
1S/C9H13BrN2O/c1-13-6-2-5-11-9-4-3-8(10)7-12-9/h3-4,7H,2,5-6H2,1H3,(H,11,12)
InChI 密鑰
HHNYDNCKLGPDQJ-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-197870
象形圖
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-197870
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)