重要文件
ENA432540016
Enamine
1-bromo-3-methoxy-3-methylbutan-2-one
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
195.06
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
1-bromo-3-methoxy-3-methyl-2-butanone
Inchi Code
1S/C6H11BrO2/c1-6(2,9-3)5(8)4-7/h4H2,1-3H3
InChI 密鑰
RLEAJEINZQWXQO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-197532
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-197532
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)