重要文件
ENA432539763
Enamine
[4-(1H-imidazol-4-yl)phenyl]methanol
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
174.2
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
[4-(1H-imidazol-4-yl)phenyl]methanol
Inchi Code
1S/C10H10N2O/c13-6-8-1-3-9(4-2-8)10-5-11-7-12-10/h1-5,7,13H,6H2,(H,11,12)
InChI 密鑰
HUJGRFDRKQPSRW-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-195225
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-195225
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)