重要文件
ENA432539136
Enamine
2-[(thian-4-yl)amino]ethan-1-ol hydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
197.73
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
2-((tetrahydro-2H-thiopyran-4-yl)amino)ethan-1-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H15NOS.ClH/c9-4-3-8-7-1-5-10-6-2-7;/h7-9H,1-6H2;1H
InChI 密鑰
XBCVVWUAAPUBLX-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-195502
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-195502
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)