重要文件
ENA432538641
Enamine
(6-tert-butylpyridin-3-yl)methanol
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
165.24
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
(6-(tert-butyl)pyridin-3-yl)methanol
Inchi Code
1S/C10H15NO/c1-10(2,3)9-5-4-8(7-12)6-11-9/h4-6,12H,7H2,1-3H3
InChI 密鑰
RPUJAWBFTVIVNK-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-194149
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-194149
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)