重要文件
ENA432538362
Enamine
7-fluoro-6-methoxyquinolin-4-ol
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
193.18
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
7-fluoro-6-methoxyquinolin-4-ol
Inchi Code
1S/C10H8FNO2/c1-14-10-4-6-8(5-7(10)11)12-3-2-9(6)13/h2-5H,1H3,(H,12,13)
InChI 密鑰
PDHUKRUYDMEQQU-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-193028
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-193028
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)