重要文件
ENA432537892
Enamine
ethyl 2-nitro-2-(3-oxocyclohexyl)acetate
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
229.23
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
ethyl 2-nitro-2-(3-oxocyclohexyl)acetate
Inchi Code
1S/C10H15NO5/c1-2-16-10(13)9(11(14)15)7-4-3-5-8(12)6-7/h7,9H,2-6H2,1H3
InChI 密鑰
FCQZCZJUXQLWPL-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-189161
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-189161
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)