重要文件
ENA429360047
Enamine
3-(thiophen-2-yl)phenol
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
176.24
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
mp
79-83
Iupac Name
3-(2-thienyl)phenol
Inchi Code
1S/C10H8OS/c11-9-4-1-3-8(7-9)10-5-2-6-12-10/h1-7,11H
InChI 密鑰
JNRLPFAEBJQNQG-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-189220
Melting Point
79-83
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-189220
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)