重要文件
ENA429359730
Enamine
{2-[(2R,6S)-2,6-dimethylmorpholin-4-yl]ethyl}(methyl)amine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
172.27
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
2-((2R,6S)-2,6-dimethylmorpholino)-N-methylethan-1-amine
Inchi Code
1S/C9H20N2O/c1-8-6-11(5-4-10-3)7-9(2)12-8/h8-10H,4-7H2,1-3H3/t8-,9+
InChI 密鑰
ZAMMKCCLXWJERE-DTORHVGOSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-188505
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-188505
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)