重要文件
ENA429358195
Enamine
2-[4-(tert-butoxy)phenyl]ethan-1-amine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
193.29
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
2-(4-tert-butoxyphenyl)ethanamine
Inchi Code
1S/C12H19NO/c1-12(2,3)14-11-6-4-10(5-7-11)8-9-13/h4-7H,8-9,13H2,1-3H3
InChI 密鑰
GPKNHRSSJDAUGA-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-114700
象形圖
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-114700
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)