重要文件
ENA428683366
Enamine
3-(2-oxoimidazolidin-1-yl)benzonitrile
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
187.2
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
mp
149-150
Iupac Name
3-(2-oxoimidazolidin-1-yl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C10H9N3O/c11-7-8-2-1-3-9(6-8)13-5-4-12-10(13)14/h1-3,6H,4-5H2,(H,12,14)
InChI 密鑰
UXXIHDNWWGDWOT-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-184445
Melting Point
149-150
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-184445
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)