重要文件
ENA428682727
Enamine
4-chloro-2-cyanobenzene-1-sulfonamide
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
216.65
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
4-chloro-2-cyanobenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C7H5ClN2O2S/c8-6-1-2-7(13(10,11)12)5(3-6)4-9/h1-3H,(H2,10,11,12)
InChI 密鑰
CKYIFWQORONJHP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-180425
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-180425
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)