重要文件
ENA428073659
Enamine
3-(3-cyclopropyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)pyrrolidin-3-ol hydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
231.68
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
3-(3-cyclopropyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)pyrrolidin-3-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H13N3O2.ClH/c13-9(3-4-10-5-9)8-11-7(12-14-8)6-1-2-6;/h6,10,13H,1-5H2;1H
InChI 密鑰
JAYNKANINYRRED-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-180874
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-180874
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)