重要文件
ENA428073288
Enamine
2-aminocyclopentan-1-one hydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
135.59
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
2-aminocyclopentan-1-one hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H9NO.ClH/c6-4-2-1-3-5(4)7;/h4H,1-3,6H2;1H
InChI 密鑰
XRWHJJIAVVNAMG-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-113046
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-113046
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)