重要文件
ENA428072826
Enamine
8-methoxy-3-methylquinolin-4-amine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
188.23
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
8-methoxy-3-methylquinolin-4-amine
Inchi Code
1S/C11H12N2O/c1-7-6-13-11-8(10(7)12)4-3-5-9(11)14-2/h3-6H,1-2H3,(H2,12,13)
InChI 密鑰
HNYJDSVTOYNOLT-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-176455
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-176455
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)