重要文件
ENA424045492
Enamine
methyl 3-(4-oxopiperidin-1-yl)propanoate
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
185.22
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
methyl 3-(4-oxo-1-piperidinyl)propanoate
Inchi Code
1S/C9H15NO3/c1-13-9(12)4-7-10-5-2-8(11)3-6-10/h2-7H2,1H3
InChI 密鑰
MNGFLQSJKOSGGE-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-174619
象形圖
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-174619
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)