重要文件
ENA424045361
Enamine
(4-chloro-3-fluorophenyl)urea
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
188.59
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
N-(4-chloro-3-fluorophenyl)urea
Inchi Code
1S/C7H6ClFN2O/c8-5-2-1-4(3-6(5)9)11-7(10)12/h1-3H,(H3,10,11,12)
InChI 密鑰
CMFJFSVJQNUMGG-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-174095
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-174095
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)