重要文件
ENA423209504
Enamine
4,7-difluoro-1H-indole
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
153.13
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
4,7-difluoro-1H-indole
Inchi Code
1S/C8H5F2N/c9-6-1-2-7(10)8-5(6)3-4-11-8/h1-4,11H
InChI 密鑰
WXDUAQYBARJXOQ-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-170210
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-170210
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)