重要文件
ENA423200697
Enamine
2-fluoro-3-methylbutanoic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
120.12
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
mp
49-50
Iupac Name
2-fluoro-3-methylbutanoic acid
Inchi Code
1S/C5H9FO2/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4H,1-2H3,(H,7,8)
InChI 密鑰
DPPSUGSPUHMWEH-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-160505
Melting Point
49-50
象形圖
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-160505
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)