重要文件
ENA423200186
Enamine
3,3-dimethylthiomorpholine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
131.24
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
3,3-dimethylthiomorpholine
Inchi Code
1S/C6H13NS/c1-6(2)5-8-4-3-7-6/h7H,3-5H2,1-2H3
InChI 密鑰
CQQZUNZROLXKHB-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-118390
象形圖
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-118390
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)