重要文件
ENA423200008
Enamine
2-[benzyl(3-methoxypropyl)amino]ethan-1-ol
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
223.32
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
2-[benzyl(3-methoxypropyl)amino]ethanol
Inchi Code
1S/C13H21NO2/c1-16-11-5-8-14(9-10-15)12-13-6-3-2-4-7-13/h2-4,6-7,15H,5,8-12H2,1H3
InChI 密鑰
YEQPAISYEUIZES-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-152726
象形圖
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-152726
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)