重要文件
ENA413174557
Enamine
3-tert-butyl-5-chloro-1,2,4-thiadiazole
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
176.67
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
3-tert-butyl-5-chloro-1,2,4-thiadiazole
Inchi Code
1S/C6H9ClN2S/c1-6(2,3)4-8-5(7)10-9-4/h1-3H3
InChI 密鑰
UYKIHTIBSFJBND-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-87256
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-87256
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)