重要文件
ENA413172479
Enamine
3-chloro-4-(difluoromethoxy)aniline
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
193.58
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
3-chloro-4-(difluoromethoxy)aniline
Inchi Code
1S/C7H6ClF2NO/c8-5-3-4(11)1-2-6(5)12-7(9)10/h1-3,7H,11H2
InChI 密鑰
SECIIRUYYUOYEN-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-34051
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-34051
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)