重要文件
ENA413172002
Enamine
1,5-dimethyl-1H-imidazole-2-carbaldehyde
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
124.14
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
1,5-dimethyl-1H-imidazole-2-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C6H8N2O/c1-5-3-7-6(4-9)8(5)2/h3-4H,1-2H3
InChI 密鑰
KXTVDKIRYKCHRB-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-155271
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-155271
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)