重要文件
ENA413171775
Enamine
(2-methylphenyl)methanesulfonamide
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
185.25
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
(2-methylphenyl)methanesulfonamide
Inchi Code
1S/C8H11NO2S/c1-7-4-2-3-5-8(7)6-12(9,10)11/h2-5H,6H2,1H3,(H2,9,10,11)
InChI 密鑰
GPCKKLZBFOMMJD-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-156023
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-156023
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)