重要文件
ENA413170412
Enamine
2,3,5,6-tetrafluoro-4-methylaniline
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
179.12
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
mp
63-64
Iupac Name
2,3,5,6-tetrafluoro-4-methylaniline
Inchi Code
1S/C7H5F4N/c1-2-3(8)5(10)7(12)6(11)4(2)9/h12H2,1H3
InChI 密鑰
CQJIBKOEKYHHCC-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-152526
Melting Point
63-64
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-152526
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)