重要文件
ENA413166550
Enamine
3-(chlorosulfonyl)benzene-1-sulfonyl fluoride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
258.68
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
mp
27-29
Iupac Name
3-(chlorosulfonyl)benzene-1-sulfonyl fluoride
Inchi Code
1S/C6H4ClFO4S2/c7-13(9,10)5-2-1-3-6(4-5)14(8,11)12/h1-4H
InChI 密鑰
ZPGHDPUCQANFAD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-141938
Melting Point
27-29
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-141938
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)