重要文件
ENA410543651
Enamine
2-{[2-(difluoromethoxy)phenyl]formamido}acetic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
245.18
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
{[2-(difluoromethoxy)benzoyl]amino}acetic acid
Inchi Code
1S/C10H9F2NO4/c11-10(12)17-7-4-2-1-3-6(7)9(16)13-5-8(14)15/h1-4,10H,5H2,(H,13,16)(H,14,15)
InChI 密鑰
IXIDDWPLZUIVEX-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-18463
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-18463
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)