重要文件
ENA410543338
Enamine
1-[2-(3-aminopropoxy)ethoxy]-2-methoxyethane
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
177.24
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
3-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]propylamine
Inchi Code
1S/C8H19NO3/c1-10-5-6-12-8-7-11-4-2-3-9/h2-9H2,1H3
InChI 密鑰
VBDATSSUKFRRCY-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-140301
象形圖
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-140301
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)